Ácido 6-bromo-2-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B5077-1G B5077-5G
TCIAB5077-1GEA 54 EUR
TCIAB5077-1G TCIAB5077-5G
Ácido 6-bromo-2-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-bromo-2-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Número MDL: MFCD06796177
Núm. CAS: 651358-83-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C