3-Bromo-4-ethoxybenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5079-1G B5079-5G
TCIAB5079-1GEA 36 EUR
TCIAB5079-1G TCIAB5079-5G
3-Bromo-4-ethoxybenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-4-ethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₂
Número MDL: MFCD00672941
Núm. CAS: 108373-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C