Borane - Ammonia Complex 85,0 V_assay
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ammonia Borane
B5082-5G B5082-25G
TCIAB5082-5GEA 100 EUR
TCIAB5082-5G TCIAB5082-25G
Borane - Ammonia Complex 85,0 V_assay
Borane - Ammonia Complex
Formula: NH₃·BH₃
MW: 30.87 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075639
Núm. CAS: 13774-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15fece06799a470ddab4e971eaa702785cd5dc4&vid=e15fece06799a470ddab4e971eaa702785cd5dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 85.0 %