N,N-Bis(4-biphenylyl)aniline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B5086-1G
B5086-5G
TCIAB5086-1GEA
69
EUR
TCIAB5086-1G
TCIAB5086-5G
N,N-Bis(4-biphenylyl)aniline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N-Bis(4-biphenylyl)aniline
Formula:
C₃₀H₂₃N |
Número MDL:
MFCD20483034 Núm. CAS: 122215-84-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |