5-Bromo-2-cloro-3-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5089-5G
B5089-25G
TCIAB5089-5GEA
43
EUR
TCIAB5089-5G
TCIAB5089-25G
5-Bromo-2-cloro-3-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloro-3-fluoropiridina
Formula:
C₅H₂BrClFN MW: 210,43 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03411574 Núm. CAS: 831203-13-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |