Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
B5090-1G B5090-5G
TCIAB5090-1GEA 37 EUR
TCIAB5090-1G TCIAB5090-5G
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Número MDL: MFCD03094461
Núm. CAS: 162744-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfe5e28d1e59d5405e9dec086f6ba7c90bc61d49&vid=cfe5e28d1e59d5405e9dec086f6ba7c90bc61d49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C