9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5091-1G
B5091-5G
TCIAB5091-1GEA
66
EUR
TCIAB5091-1G
TCIAB5091-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula:
C₃₀H₂₈BNO₂ |
Número MDL:
MFCD29089348 Núm. CAS: 1391729-66-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 229.0 to 233.0 deg-C |