2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B5092-200MG
B5092-1G
TCIAB5092-200MGEA
58
EUR
TCIAB5092-200MG
TCIAB5092-1G
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone
Formula:
C₃₈H₂₆N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD20040460 Núm. CAS: 868850-50-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |