N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N1,N1'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N1-(naphthalen-1-yl)-N4,N4-diphenylbenzene-1,4-diamine)
B5093-1G
B5093-5G
TCIAB5093-1GEA
171
EUR
TCIAB5093-1G
TCIAB5093-5G
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC)
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine
Formula:
C₆₈H₅₀N₄ |
Número MDL:
MFCD20488037 Núm. CAS: 910058-11-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |