4-Bromo-2-methylindan-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5096-1G B5096-5G
TCIAB5096-1GEA 79 EUR
TCIAB5096-1G TCIAB5096-5G
4-Bromo-2-methylindan-1-one ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-methylindan-1-one
Formula: C₁₀H₉BrO
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD09881709
Núm. CAS: 174702-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2da5a702b15354536ef7698c6ce43ea556636ed9&vid=2da5a702b15354536ef7698c6ce43ea556636ed9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %