7-Bromooxindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5097-200MG
B5097-1G
TCIAB5097-200MGEA
37
EUR
TCIAB5097-200MG
TCIAB5097-1G
7-Bromooxindol ≥98.0% (por GC)
7-Bromooxindol
Formula:
C₈H₆BrNO |
Número MDL:
MFCD02179613 Núm. CAS: 320734-35-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 206.0 to 210.0 deg-C |