Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5099-1G B5099-5G
TCIAB5099-1GEA 90 EUR
TCIAB5099-1G TCIAB5099-5G
Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-formylphenyl) ether
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD08276812
Núm. CAS: 2215-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&vid=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C