4-Bromo-3-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5101-1G
B5101-5G
TCIAB5101-1GEA
30
EUR
TCIAB5101-1G
TCIAB5101-5G
4-Bromo-3-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-nitrobenzaldehído
Formula:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD00204031 Núm. CAS: 163596-75-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 107.0 deg-C |