(R)-Baclofen ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, (R)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid
B5102-25MG
B5102-100MG
TCIAB5102-25MGEA
68
EUR
TCIAB5102-25MG
TCIAB5102-100MG
(R)-Baclofen ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
(R)-Baclofen
Formula:
C₁₀H₁₂ClNO₂ MW: 213,66 g/mol |
Número MDL:
MFCD01321057 Núm. CAS: 69308-37-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | 7.0 to 8.0 deg (C=1.6mol/L HCL) |