ω-Bromo-2-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(2-fluorofenil)etan-1-ona, α-Bromo-2-fluoroacetofenona, Bromometil-o-fluorofenilcetona
B5104-5G B5104-25G
TCIAB5104-5GEA 83 EUR
TCIAB5104-5G TCIAB5104-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00278796
Núm. CAS: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %