2-(4-Bromophenyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5106-1G B5106-5G
TCIAB5106-1GEA 131 EUR
TCIAB5106-1G TCIAB5106-5G
2-(4-Bromophenyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)thiophene
Formula: C₁₀H₇BrS
MW: 239,13 g/mol
Número MDL: MFCD05664340
Núm. CAS: 40133-22-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9434c7348d2a37c68d9e38e90b92ac55384d3773&vid=9434c7348d2a37c68d9e38e90b92ac55384d3773&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C