3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5107-1G B5107-5G
TCIAB5107-1GEA 102 EUR
TCIAB5107-1G TCIAB5107-5G
3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₁₁Br₂N
Número MDL: MFCD30063199
Núm. CAS: 1226860-66-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5163912e1b1e8823e09a76e20a84a002986f4527&vid=5163912e1b1e8823e09a76e20a84a002986f4527&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C