2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5108-1G B5108-200MG
TCIAB5108-1GEA 143 EUR
TCIAB5108-1G TCIAB5108-200MG
2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formula: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Número MDL: MFCD28147706
Núm. CAS: 1365118-41-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C