Bosentan monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B5118-25MG B5118-100MG
TCIAB5118-25MGEA 84 EUR
TCIAB5118-25MG TCIAB5118-100MG
Bosentan monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Bosentan monohydrate
Formula: C₂₇H₂₉N₅O₆S·H₂O
Número MDL: MFCD09751188
Núm. CAS: 157212-55-0
Índice Merck: 14,01353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39f03aef0e3ec9059f3d1be7bd14fb8a701ebdfe&vid=39f03aef0e3ec9059f3d1be7bd14fb8a701ebdfe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.60 to 12.90 %
Water 2.5 to 4.0 %