2-Bromo-4-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5119-1G B5119-5G
TCIAB5119-1GEA 38 EUR
TCIAB5119-1G TCIAB5119-5G
2-Bromo-4-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Número MDL: MFCD03085768
Núm. CAS: 100523-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0959290dbee4dec69079573d0ef0b2f7dc5154e9&vid=0959290dbee4dec69079573d0ef0b2f7dc5154e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C