2-Bromo-6-hydrazinylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-hydrazinopyridine
B5120-1G
B5120-5G
TCIAB5120-1GEA
32
EUR
TCIAB5120-1G
TCIAB5120-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Formula:
C₅H₆BrN₃ MW: 188,028 g/mol |
Número MDL:
MFCD09743754 Núm. CAS: 26944-71-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |