2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B5122-1G B5122-5G
TCIAB5122-1GEA 113 EUR
TCIAB5122-1G TCIAB5122-5G
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₂₇H₂₃N
MW: 361.49 g/mol
Número MDL: MFCD19440968
Núm. CAS: 1198395-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3f35e317831bfd09551214e5f709976ef74dd74&vid=c3f35e317831bfd09551214e5f709976ef74dd74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C