trans,trans-4-Butyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5123-1G B5123-5G
TCIAB5123-1GEA 31 EUR
TCIAB5123-1G TCIAB5123-5G
trans,trans-4-Butyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-Butyl-4'-vinylbicyclohexyl
Formula: C₁₈H₃₂
MW: 248,45 g/mol
Número MDL: MFCD25541699
Núm. CAS: 153429-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3114eabcdbfbc9697dd1943fff5e8b0ca70f6939&vid=00a0e63eea9dfa5cf9390656d151816d1c8548ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.000 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C