2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-9,9-dibutyl-9H-fluorene
B5127-1G
B5127-5G
TCIAB5127-1GEA
68
EUR
TCIAB5127-1G
TCIAB5127-5G
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene
Formula:
C₂₁H₂₅Br MW: 357,34 g/mol |
Número MDL:
MFCD12031333 Núm. CAS: 88223-35-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |