9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5128-1G B5128-5G
TCIAB5128-1GEA 37 EUR
TCIAB5128-1G TCIAB5128-5G
9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Biphenylyl)carbazole
Formula: C₂₄H₁₇N
MW: 319,41 g/mol
Número MDL: MFCD28147704
Núm. CAS: 6299-16-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C