3-Bromo-2-methoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B5131-1G
B5131-5G
TCIAB5131-1GEA
75
EUR
TCIAB5131-1G
TCIAB5131-5G
3-Bromo-2-methoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-2-methoxyaniline
Formula:
C₇H₈BrNO Pto. Ebullición: 159°C |
Número MDL:
MFCD13186737 Núm. CAS: 116557-46-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |