4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-Boc-phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4-tert-Butoxycarbonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid tert-Butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid Pinacol ester
B5132-1G B5132-5G
TCIAB5132-1GEA 58 EUR
TCIAB5132-1G TCIAB5132-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₅BO₄
Número MDL: MFCD03453055
Núm. CAS: 850568-72-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %