2-Bromo-5-cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-cloro-3-picolina
B5133-5G B5133-25G
TCIAB5133-5GEA 42 EUR
TCIAB5133-5G TCIAB5133-25G
2-Bromo-5-cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Número MDL: MFCD03095062
Núm. CAS: 65550-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b9b22d7984bb8116694bdc411eb8d73f14df74&vid=79b9b22d7984bb8116694bdc411eb8d73f14df74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C