Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (PGMEA) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
413900010 413900050
ACRO413900010EA 89.2 EUR
ACRO413900010 ACRO413900050
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (PGMEA) 99%
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (PGMEA)
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 145,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038500
Núm. CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %