5-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5135-5G B5135-25G
TCIAB5135-5GEA 38 EUR
TCIAB5135-5G TCIAB5135-25G
5-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
Número MDL: MFCD03095092
Núm. CAS: 375368-83-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&vid=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %