3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5137-1G
B5137-5G
TCIAB5137-1GEA
24
EUR
TCIAB5137-1G
TCIAB5137-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₅BBrFO₂ |
Número MDL:
MFCD05664228 Núm. CAS: 352535-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |