(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
B5138-1G B5138-5G
TCIAB5138-1GEA 27 EUR
TCIAB5138-1G TCIAB5138-5G
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₃BrSi
MW: 253,21 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321391
Núm. CAS: 38274-16-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %