Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl (2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
B5141-200MG
B5141-1G
TCIAB5141-200MGEA
70
EUR
TCIAB5141-200MG
TCIAB5141-1G
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA ≥97.0% (by HPLC)
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA
Formula:
C₁₁H₂₄N₂O₄ MW: 248,3 g/mol |
Número MDL:
MFCD03788155 Núm. CAS: 153086-78-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |