4-Bromo-N,N-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5142-200MG B5142-1G
TCIAB5142-200MGEA 81 EUR
TCIAB5142-200MG TCIAB5142-1G
4-Bromo-N,N-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-N,N-bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline
Formula: C₃₆H₃₀BrN
MW: 556,55 g/mol
Núm. CAS: 313050-71-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %