3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-2-fluorophenyl)methanol, 3-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 1-Bromo-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzene
B5143-1G B5143-5G
TCIAB5143-1GEA 27 EUR
TCIAB5143-1G TCIAB5143-5G
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09842441
Núm. CAS: 261723-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C