cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B5146-1G B5146-5G
TCIAB5146-1GEA 198 EUR
TCIAB5146-1G TCIAB5146-5G
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 76°C
Pto. de fusión: -9°C
Núm. CAS: 10029-09-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %