trans-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B5147-1G B5147-5G
TCIAB5147-1GEA 223 EUR
TCIAB5147-1G TCIAB5147-5G
trans-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD20037427
Núm. CAS: 10029-07-9
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %