9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N'-Bis(4-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-9,10-anthracenediamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-di(p-tolyl)-9,10-anthracenediamine
B5149-200MG B5149-1G
TCIAB5149-200MGEA 67 EUR
TCIAB5149-200MG TCIAB5149-1G
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene
Formula: C₄₀H₃₂N₂
MW: 540.71 g/mol
Número MDL: MFCD12022466
Núm. CAS: 190974-21-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %