2-Bromo-6-phenylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5150-200MG B5150-1G
TCIAB5150-200MGEA 58 EUR
TCIAB5150-200MG TCIAB5150-1G
2-Bromo-6-phenylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
MW: 234.1 g/mol
Número MDL: MFCD00234691
Núm. CAS: 39774-26-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C