3-Bromo-5-phenylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5151-200MG B5151-1G
TCIAB5151-200MGEA 52 EUR
TCIAB5151-200MG TCIAB5151-1G
3-Bromo-5-phenylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
MW: 234.1 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Número MDL: MFCD04114223
Núm. CAS: 142137-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=121aab5d07597658afb0c26b8308706da2303812&vid=121aab5d07597658afb0c26b8308706da2303812&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C