4-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5153-200MG B5153-1G
TCIAB5153-200MGEA 129 EUR
TCIAB5153-200MG TCIAB5153-1G
4-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Bromophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
Pto. Ebullición: 89°C
Número MDL: MFCD18415515
Núm. CAS: 101681-34-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b7ef5cba461f54dd5c001b82c405ac2fd02442&vid=28b7ef5cba461f54dd5c001b82c405ac2fd02442&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C