[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5155-5G B5155-25G
TCIAB5155-5GEA 97 EUR
TCIAB5155-5G TCIAB5155-25G
[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane ≥98.0% (por GC)
[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane
Formula: C₁₃H₂₁BrOSi
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD07368899
Núm. CAS: 87736-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0796177f3770142d72173d1d1b7d6538ec7a5f&vid=5c0796177f3770142d72173d1d1b7d6538ec7a5f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %