9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
B5157-1G
B5157-5G
TCIAB5157-1GEA
33
EUR
TCIAB5157-1G
TCIAB5157-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula:
C₂₇H₃₆B₂O₄ MW: 446,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD08704230 Núm. CAS: 325129-69-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |