(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
B5159-1G B5159-5G
TCIAB5159-1GEA 65 EUR
TCIAB5159-1G TCIAB5159-5G
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.0400 g/mol
Número MDL: MFCD05663950
Núm. CAS: 6127-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd13bfc305e4ac7b1adc54664e6e56aafe8ba07&vid=edd13bfc305e4ac7b1adc54664e6e56aafe8ba07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C