1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
B5160-200MG B5160-1G
TCIAB5160-200MGEA 40 EUR
TCIAB5160-200MG TCIAB5160-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Número MDL: MFCD06656142
Núm. CAS: 177947-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97296c542c75b728f818261af113b7729bf0f817&vid=97296c542c75b728f818261af113b7729bf0f817&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %