3-Bromo-5-cloro-2-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5165-1G B5165-5G
TCIAB5165-1GEA 67 EUR
TCIAB5165-1G TCIAB5165-5G
3-Bromo-5-cloro-2-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-cloro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₅BrClNO
MW: 222.47 g/mol
Número MDL: MFCD08059322
Núm. CAS: 102830-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9af8a04c0af2c67f17ac0bb9e7e719cdb264db09&vid=9af8a04c0af2c67f17ac0bb9e7e719cdb264db09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C