6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5166-1G
B5166-5G
TCIAB5166-1GEA
60
EUR
TCIAB5166-1G
TCIAB5166-5G
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formula:
C₉H₅BrClN MW: 242,50 g/mol |
Número MDL:
MFCD00511001 Núm. CAS: 65340-70-7 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |