4-Bromo-3-iodotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5168-1G B5168-5G
TCIAB5168-1GEA 52 EUR
TCIAB5168-1G TCIAB5168-5G
4-Bromo-3-iodotolueno ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-3-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD07784420
Núm. CAS: 858841-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dde723748252d35bb47f9c24896a247e98af664&vid=0dde723748252d35bb47f9c24896a247e98af664&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %