4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B5169-1G B5169-5G
TCIAB5169-1GEA 63 EUR
TCIAB5169-1G TCIAB5169-5G
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₅BO₃
Pto. de fusión: 130°C
Número MDL: MFCD06409944
Núm. CAS: 338454-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72dbf241eee3e0f26d8e188d89a8e9aebd2259f4&vid=72dbf241eee3e0f26d8e188d89a8e9aebd2259f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 108.0 %