Ácido 2-bromo-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B5170-1G B5170-5G
TCIAB5170-1GEA 31 EUR
TCIAB5170-1G TCIAB5170-5G
Ácido 2-bromo-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-bromo-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BBrNO₂
Número MDL: MFCD04113805
Núm. CAS: 452972-08-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) lt. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %